Läs mer
4-Chloro-3-sulfobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-3-sulfobenzoic Acid |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO5S/c8-5-2-1-4(7(9)10)3-6(5)14(11,12)13/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12,13) |
| Formel vikt | 235.9546 |