Läs mer
4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10524954 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10524954 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10524954 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 425840010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
CAS 34328-46-6
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Densitet 1.4500g/mL, 1.45
Kokpunkt 218°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H4ClF3O
Linjär formel ClC6H3(CF3)CHO
MDL-nummer MFCD00040722
Kvantitet 1 g
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl benzaldehyde, 4-chloro-3-trifluoromethyl-benzaldehyde, 2-chloro-5-formylbenzotrifluoride, benzaldehyde, 4-chloro-3-trifluoromethyl, pubchem2892, acmc-1adw8, timtec-bb sbb003468, 4-chloro-3trifluoromethyl-benzaldehyde, 3-trifluoromethyl-4-chloro-benzaldehyde, 4-chloranyl-3-trifluoromethyl benzaldehyde
InChI-nyckel NIHMMULLFBKTOK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1C=O)C(F)(F)F)Cl
IUPAC-namn 4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 208.57
PubChem CID 118642
Formel vikt 208.57
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.