Läs mer
4-Kloro-3-(trifluormetyl)bensenboronsyra, 96 %
Produktkod. 11374546
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11374546 5 g 5g
11364546 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11374546 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20105.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 176976-42-4 | C7H5BClF3O2 | 224,37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 176976-42-4
Molekylformel C7H5BClF3O2
Molekylvikt (g/mol) 224.37
MDL-nummer MFCD03094999
InChI-nyckel XHKNQBNGLMOTDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-chloro-3-trifluoromethylphenylboronic acid, 4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-chloro-3-trifluoromethyl phenylboronicacid, 4-chloro-3-trifluoromethylphenyl boronic acid, boronic acid, 4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl, pubchem1796, acmc-1cg57
PubChem CID 2782671
IUPAC-namn [4-klor-3-(trifluormetyl)fenyl]borsyra
LEDER B(C1=CC(=C(C=C1)Cl)C(F)(F)F)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Kvantitet 5 g
Formel vikt 224.38
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.