missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-klor-3-(trifluormetyl)bensensulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™

Produktkod. p-3586776
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10486852 1 g 1g
10754003 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10486852 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07002DA
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 32333-53-2
Molekylformel C7H3Cl2F3O2S
Molekylvikt (g/mol) 279.054
MDL-nummer MFCD00024882
InChI-nyckel SSULGNXFUGLULI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 4-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl, ksc222e0j, 4-chloro-3-trifluoromethylbenzenesulfonylchloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chlori
PubChem CID 2780719
IUPAC-namn 4-klor-3-(trifluormetyl)bensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F)Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 279.06
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.