Läs mer
4-klor-3-(trifluormetyl)bensensulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10486852
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10486852 1 g 1g
10754003 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10486852 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07002DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 32333-53-2
Molekylformel C7H3Cl2F3O2S
Molekylvikt (g/mol) 279.054
MDL-nummer MFCD00024882
InChI-nyckel SSULGNXFUGLULI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 4-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl, ksc222e0j, 4-chloro-3-trifluoromethylbenzenesulfonylchloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chlori
PubChem CID 2780719
IUPAC-namn 4-klor-3-(trifluormetyl)bensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 279.06
Procent renhet 97%