Läs mer
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11450641
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450641 5 g 5g
11440641 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450641 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20119.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1735-54-2
Molekylformel C8H3ClF3N
Molekylvikt (g/mol) 205.564
MDL-nummer MFCD00190117
InChI-nyckel VBPYHJRQZZCFCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl benzonitrile, 2-chloro-5-cyanobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 4-chloro-3-trifluoromethyl, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem8192, ksc494o5b, 4-chloro-3-trifluoromethyl-benzonitrile
PubChem CID 2736474
IUPAC-namn 4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
LEDER C1=CC(=C(C=C1C#N)C(F)(F)F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Smältpunkt 64°C to 68°C
Kokpunkt 100°C to 105°C (11 mmHg)
Odör Characteristic
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2103768
Formel vikt 205.57
Procent renhet 97%