Läs mer
4-klor-3-(trifluormetyl)bensylklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10362590
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10362590 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10362590 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00255DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride
CAS 23131-73-9
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C8H5Cl2F3
Kvantitet 1 g
Synonym 1-chloro-4-chloromethyl-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzyl chloride, 3-trifluoromethyl-4-chlorobenzyl chloride, 3-trifluoromethyl-4-chloro-benzyl chloride, 3-trifluoromethyl-4-chlorobenzyl chloridec, 1-chloro-4-chloromethyl-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-chloro-4-chloromethyl-2-trifluoromethyl
InChI-nyckel NREUBTUYADXMHQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1CCl)C(F)(F)F)Cl
IUPAC-namn 1-klor-4-(klormetyl)-2-(trifluormetyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 229.023
PubChem CID 13094262
Formel vikt 229.03
Procent renhet 97%