Läs mer
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate, 97%
Produktkod. 11328565
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328565 1 g 1g
11338565 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328565 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12016.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 327-78-6 | C8H3ClF3NO | 221.563 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 327-78-6
Molekylformel C8H3ClF3NO
Molekylvikt (g/mol) 221.563
MDL-nummer MFCD00013874
InChI-nyckel NBJZEUQTGLSUOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-chloro-4-isocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl phenylisocyanate, benzene, 1-chloro-4-isocyanato-2-trifluoromethyl, 4-chloro-3-trifluoromethylphenyl isocyanate, 4-chloro-3-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-chloro-4-isocyanato-2-trifluoromethyl-benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenisocyanate, 3-trifluoromethyl-4-chloro-phenyl isocyanate, pubchem5027
PubChem CID 2733265
IUPAC-namn 1-klor-4-isocyanato-2-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1N=C=O)C(F)(F)F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Smältpunkt 34°C to 36°C
Kokpunkt 86°C to 90°C (14 mmHg)
Flampunkt 99°C (210°F)
Odör Pungent
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 522032
Formel vikt 221.57
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.