Läs mer
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate |
| CAS | 327-78-6 |
| Molekylformel | C8H3ClF3NO |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1-Chloro-4-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene, Isocyanic Acid 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-tolyl Ester, 1-Chloro-4-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene, 3-Trifluoromethyl-4-chlorophenyl Isocyanate, 4-Chloro-1-isocyanato-3-trifluoromethylbenzene, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-tolyl Isocyanate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3ClF3NO/c9-7-2-1-5(13-4-14)3-6(7)8(10,11)12/h1-3H |
| LEDER | FC(F)(F)c1cc(ccc1Cl)N=C=O |
| IUPAC-namn | 1-chloro-4-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.56 |
| Formel vikt | 220.9855 |