Läs mer
4-Kloro-3-(trifluormetyl)pyridinhydroklorid, 97 %
Produktkod. 11338956
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338956 250 mg 250mg
11328956 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19556.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 732306-24-0 | C6H4Cl2F3N | 218,00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 732306-24-0
Molekylformel C6H4Cl2F3N
Molekylvikt (g/mol) 218.00
MDL-nummer MFCD04972770
InChI-nyckel HCKXJUZITVCDND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine hydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridinehydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine, chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine hcl, 4-chloro-3-trifluoromethylpyridine hydrochloride, 3-chloro-4-trifluoromethyl pyridine hydrochlrorid, 4-chloranyl-3-trifluoromethyl pyridine hydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethylpyridine hydrochloride salt
PubChem CID 2782815
IUPAC-namn 4-klor-3-(trifluormetyl)pyridinhydroklorid
LEDER Cl.FC(F)(F)C1=C(Cl)C=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Smältpunkt ∼135 °C (sublimering)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 218.01
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.