Läs mer
4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone, 96%
Produktkod. 11429013
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429013 25 g 25g
11439013 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429013 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11121.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 3874-54-2 | C10H10ClFO | 200.637 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3874-54-2
Molekylformel C10H10ClFO
Molekylvikt (g/mol) 200.637
MDL-nummer MFCD00001007
InChI-nyckel HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-4'-fluorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl butan-1-one, 3-4-fluorobenzoyl propyl chloride, 4-fluorobenzoylpropyl chloride, 4-chloro-p-fluorobutyrophenone, 3-chloropropyl 4-fluorophenyl ketone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl, 4'-fluoro-4-chlorobutyrophenone, p-fluorobenzoylpropyl chloride, p-fluoro-4-chlorobutyrophenone
PubChem CID 19750
IUPAC-namn 4-chloro-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Smältpunkt 5°C to 6°C
Densitet 1.23
Kokpunkt 120°C to 122°C (0.7 mmHg)
Flampunkt 152°C (306°F)
Brytningsindex 1.5255
Kvantitet 25 g
Beilstein 608741
Formel vikt 200.64
Procent renhet 96%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.