Läs mer
4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone, 97%
Produktkod. 10733831 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10733831 100 g Glasflaska 100g
10375690 25 g Glass bottle 25g
10122710 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10733831 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 109231000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 3874-54-2 | C10H10ClFO | 200.64 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3874-54-2
Molekylformel C10H10ClFO
Molekylvikt (g/mol) 200.64
MDL-nummer MFCD00001007
InChI-nyckel HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-4'-fluorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl butan-1-one, 3-4-fluorobenzoyl propyl chloride, 4-fluorobenzoylpropyl chloride, 4-chloro-p-fluorobutyrophenone, 3-chloropropyl 4-fluorophenyl ketone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl, 4'-fluoro-4-chlorobutyrophenone, p-fluorobenzoylpropyl chloride, p-fluoro-4-chlorobutyrophenone
PubChem CID 19750
IUPAC-namn 4-chloro-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 5.0°C to 6.0°C
Färg Grön-Gul
Densitet 1.2300g/mL, 1.23
Kokpunkt 130.0°C to 132.0°C (1.3 mbar)
Flampunkt 152°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FC6H4CO(CH2)3Cl
Brytningsindex 1.5245 to 1.5265
Kvantitet 100 g
Beilstein 07,IV,711
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.38g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,n,n-dmf,,acetone and dichloromethane
Formel vikt 200.64
Procent renhet 97%
Fysisk form Olja
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.