Läs mer
4-Kloro-4'-fluoroboturofhenon, Mikromol™
Produktkod. 30049413
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30049413 100 mg
1 options
Produktkod. 30049413 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0113.07
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-Kloro-4'-fluorobutyrophenon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
CAS 3874-54-2
Analyt- eller komponentnamn 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H10 Cl F O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
InChI formel InChI=1S/C10H10ClFO/c11-7-1-2-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,1-2,7H2
LEDER Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCCl
IUPAC-namn 4-kloro-1-(4-fluorfenyl)butan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 200.64
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 200,0404 g/mol