missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Chloro-4’-hydroxybenzophenone, TRC

Produktkod. 30136937
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136937 50 g
30009814 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136937 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36670050G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 42019-78-3
Molekylformel C13 H9 Cl O2
Molekylvikt (g/mol) 232.66
Synonym (4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone, Fenofibrate Imp. A (EP)
IUPAC-namn (4-chlorophenyl)-(4-hydroxyphenyl)methanone
LEDER Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C13H9ClO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,15H
Formel vikt 232.0291
Procent renhet >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.