Läs mer
4-Chloro-4'-isopropyl-butyrophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-4'-isopropyl-butyrophenone |
| CAS | 70289-38-2 |
| Molekylformel | C13H17OCl |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Chloro-1-[4-(1-methylethyl)phenyl]-1-butanone, Butyrophenone, 4-chloro-4'-isopropyl- (6CI), 4-Chloro-1-[4-(1-methylethyl)phenyl]-1-butanone, 3-Chloropropyl 4-isopropylphenyl ketone, 4-Chloro-1-(4-isopropylphenyl)-1-butanone, NSC 163136 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17ClO/c1-10(2)11-5-7-12(8-6-11)13(15)4-3-9-14/h5-8,10H,3-4,9H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCCl |
| IUPAC-namn | 4-chloro-1-(4-propan-2-ylphenyl)butan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.72 |
| Formel vikt | 224.0968 |