Läs mer
4-Chloro-4'-methyl-3-nitrobenzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-4'-methyl-3-nitrobenzophenone |
| CAS | 40306-24-9 |
| Molekylformel | C14H10ClNO3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | (4-Chloro-3-nitrophenyl)(4-methylphenyl)methanone, 4-Chloro-3-nitro-4'-methylbenzophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10ClNO3/c1-9-2-4-10(5-3-9)14(17)11-6-7-12(15)13(8-11)16(18)19/h2-8H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)c(c2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (4-chloro-3-nitrophenyl)-(4-methylphenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.69 |
| Formel vikt | 275.0349 |