missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chloro-4-methyl-5-methylene-1,3-dioxolan-2-one (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-4-methyl-5-methylene-1,3-dioxolan-2-one |
| CAS | 95579-71-8 |
| Molekylformel | C5 H5 Cl O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Olmesartan Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5ClO3/c1-3-5(2,6)9-4(7)8-3/h1H2,2H3 |
| LEDER | CC1(Cl)OC(=O)OC1=C |
| IUPAC-namn | 4-chloro-4-methyl-5-methylene-1,3-dioxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.544 |
| Formel vikt | 147.9927 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?