Läs mer
4-kloro-5-(2-tienyl)tieno[2,3-d]pyrimidin, 97 %
Produktkod. 15446457
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15446457 5 g 5g
15448545 250 mg 250mg
15436457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15446457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33610.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 189681-04-7 | C10H5ClN2S2 | 252,73 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 189681-04-7
Molekylformel C10H5ClN2S2
Molekylvikt (g/mol) 252.73
MDL-nummer MFCD00174019
InChI-nyckel VNWBUFWVNCUUKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-5-2-thienyl thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-yl thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-2-thienyl, 4-chloro-5-2-thienyl thiopheno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-ylthieno 2,3-d pyrimidine
PubChem CID 735732
IUPAC-namn 4-klor-5-tiofen-2-yltieno[2,3-d]pyrimidin
LEDER ClC1=C2C(SC=C2C2=CC=CS2)=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-5-(2-thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Kvantitet 5 g
Formel vikt 252.75
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.