Läs mer
4-klor-5-(2-tienyl)tieno[2,3-d]pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10284874
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10284874 10 g 10g
10028961 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10284874 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AW00007EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 189681-04-7
Molekylformel C10H5ClN2S2
Molekylvikt (g/mol) 252.73
MDL-nummer MFCD00174019
InChI-nyckel VNWBUFWVNCUUKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-5-2-thienyl thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-yl thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-2-thienyl, 4-chloro-5-2-thienyl thiopheno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-ylthieno 2,3-d pyrimidine
PubChem CID 735732
LEDER ClC1=C2C(SC=C2C2=CC=CS2)=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-5-(2-thienyl)thieno[2, 3-d]pyrimidine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn 4-klor-5-tiofen-2-yltieno[2,3-d]pyrimidin
Formel vikt 252.75
Procent renhet 95%