Läs mer
4-Chloro-5-(4-chlorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine, 96%
Produktkod. 15468375
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15468375 250 mg 250mg
15448375 1 g 1g
15458375 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15468375 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33260.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 331761-46-7 | C12H6Cl2N2S | 281.154 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 331761-46-7
Molekylformel C12H6Cl2N2S
Molekylvikt (g/mol) 281.154
MDL-nummer MFCD01038375
InChI-nyckel QDMQHIKVIOWCGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-5-4-chlorophenyl thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-4-chloro-phenyl-thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-4-chlorophenyl, 4-chloro-5-4-chlorophenyl thiopheno 2,3-d pyrimidine, 4-chloranyl-5-4-chlorophenyl thieno 2,3-d pyrimidine
PubChem CID 708755
IUPAC-namn 4-klor-5-(4-klorfenyl)tieno[2,3-d]pyrimidin
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CSC3=C2C(=NC=N3)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-5-(4-chlorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Smältpunkt 139.5°C to 141°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 281.16
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.