Läs mer
4-Chloro-5,6,7,8-tetrahydro-1-benzothieno[2,3-d]pyrimidine, 96%
Produktkod. 15438065
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15438065 5 g 5g
15448065 250 mg 250mg
15428065 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15438065 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32353.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 40493-18-3 | C10H9ClN2S | 224.71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40493-18-3
Molekylformel C10H9ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 224.71
MDL-nummer MFCD00463624
InChI-nyckel PRNJDUCSVXTOTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-5,6,7,8-tetrahydrobenzo 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5,6,7,8-tetrahydro 1 benzothieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5,6,7,8-tetrahydro-benzo 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5h,6h,7h,8h-pyrimido 4,5-b benzothiophene, 1 benzothieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5,6,7,8-tetrahydro, 4-chloro-5,6,7,8-tetrahydro-1 benzothiolo 2,3-d pyrimidine, 3-chloro-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 9 ,2 7 ,3,5-tetraene, 4-chloro-5,6,7,8-tetrahydrobenzo b thiopheno 2,3-d pyrimidine, 3-chloro-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6-tetraene
PubChem CID 699515
IUPAC-namn 4-chloro-5,6,7,8-tetrahydro-[1]benzothiolo[2,3-d]pyrimidine
LEDER ClC1=C2C3=C(CCCC3)SC2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-5,6,7,8-tetrahydro-1-benzothieno[2,3-d]pyrimidine
Smältpunkt 95°C to 96°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 192.65
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.