Läs mer
4-Chloro-5-chlorosulfonyl Salicylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-5-chlorosulfonyl Salicylic Acid |
| CAS | 14665-31-7 |
| Molekylformel | C7H4Cl2O5S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Chloro-5-(chlorosulfonyl)-2-hydroxybenzoic Acid, 4-Chloro-5-(chlorosulfonyl)salicylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2O5S/c8-4-2-5(10)3(7(11)12)1-6(4)15(9,13)14/h1-2,10H,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(c(Cl)cc1O)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 4-chloro-5-chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.07 |
| Formel vikt | 269.9156 |