missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chloro-5-(dimethylamino)-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)pyridazin-3(2H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metflurazon |
| CAS | 23576-23-0 |
| Molekylformel | C13 H11 Cl F3 N3 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3(2H)-Pyridazinone, 4-chloro-5-(dimethylamino)-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)- (8CI), 4-Chloro-5-(dimethylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3(2H)-pyridazinone (ACI), 1-m-Trifluoromethylphenyl-4-dimethylamino-5-chloropyridaz-6-one, 4-Chloro-5-(dimethylamino)-2,3-dihydro-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridazinone, 4-Chloro-5-(dimethylamino)-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-3(2H)-pyridazinone, 6706-3197, Metflurazon, Metflurazone, Methylnorflurazon, S 6706, SAN 6706, SAN-H 6706, Sandoz 6706, 4-chloro-5-(dimethylamino)-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)pyridazin-3(2H)-one, 3(2H)-Pyridazinone, 4-chloro-5-(dimethylamino)-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)- (8CI), 4-Chloro-5-(dimethylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3(2H)-pyridazinone (ACI), 1-m-Trifluoromethylphenyl-4-dimethylamino-5-chloropyridaz-6-one, 4-Chloro-5-(dimethylamin |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClF3N3O/c1-19(2)10-7-18-20(12(21)11(10)14)9-5-3-4-8(6-9)13(15,16)17/h3-7H,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)C1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)c2cccc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4-chloro-5-(dimethylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 317.694 |
| Formel vikt | 317.054 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?