missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chloro-5-fluoro-2-methoxypyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-5-fluoro-2-methoxypyrimidine |
| CAS | 1801-06-5 |
| Molekylformel | C5 H4 Cl F N2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Capecitabine Impurity 36 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4ClFN2O/c1-10-5-8-2-3(7)4(6)9-5/h2H,1H3 |
| LEDER | COc1ncc(F)c(Cl)n1 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-5-fluoro-2-methoxypyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.549 |
| Formel vikt | 162 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?