Läs mer
4-Chloro-5-fluoro-2-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-5-fluoro-2-nitrobenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1113049-81-2 |
| Molekylformel | C8H5ClFNO4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5ClFNO4/c1-15-8(12)4-2-6(10)5(9)3-7(4)11(13)14/h2-3H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cc(F)c(Cl)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | methyl 4-chloro-5-fluoro-2-nitrobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.58 |
| Formel vikt | 232.9891 |