Läs mer
4-Chloro-5-fluoro-2-nitrobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-5-fluoro-2-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 129951-45-7 |
| Molekylformel | C7H3ClFNO4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3ClFNO4/c8-4-2-6(10(13)14)3(7(11)12)1-5(4)9/h1-2H,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(F)c(Cl)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-chloro-5-fluoro-2-nitrobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.55 |
| Formel vikt | 218.9735 |