Läs mer
4-Chloro-5-hydroxy-2-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-5-hydroxy-2-nitrobenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1113049-82-3 |
| Molekylformel | C8H6ClNO5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClNO5/c1-15-8(12)4-2-7(11)5(9)3-6(4)10(13)14/h2-3,11H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cc(O)c(Cl)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | methyl 4-chloro-5-hydroxy-2-nitrobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.59 |
| Formel vikt | 230.9935 |