Läs mer
4-klor-5-metoxi-2-(2-pyridyl)pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15496337
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496337 1 g 1g
15418515 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15496337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33519.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 321432-82-0
Molekylformel C10H8ClN3O
Molekylvikt (g/mol) 221.64
MDL-nummer MFCD00215412
InChI-nyckel BTHRCJACYHBCHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-5-methoxy-2-2-pyridinyl pyrimidine, 4-chloro-5-methoxy-2-pyridin-2-yl pyrimidine, 4-chloro-5-methoxy-2-2-pyridyl pyrimidine, 4-chloro-5-methoxy-2-2-pyridinyl-pyrimidine
PubChem CID 2763500
IUPAC-namn 4-klor-5-metoxi-2-pyridin-2-ylpyrimidin
LEDER COC1=CN=C(N=C1Cl)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-5-methoxy-2-(2-pyridyl)pyrimidine
Smältpunkt 168 °C till 171 °C
Färg Grå
Kvantitet 1 g
Formel vikt 221.6
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast