Läs mer
4-klor-5-metyl-6-fenyltieno[2,3-d]pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10262392
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10262392 1 g 1g
10597834 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10262392 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AW01194DA
Kemiska identifierare
CAS 306934-78-1
Molekylformel C13H9ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 260.74
MDL-nummer MFCD02179828
InChI-nyckel LRTKDTZXCFGPEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-5-methyl-6-phenylthieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-methyl-6-phenylthiopheno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-methyl-6-phenyl, 4-chloranyl-5-methyl-6-phenyl-thieno 2,3-d pyrimidine
PubChem CID 2735772
IUPAC-namn 4-klor-5-metyl-6-fenyltieno[2,3-d]pyrimidin
LEDER CC1=C(SC2=NC=NC(Cl)=C12)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2, 3-d]pyrimidine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 260.75
Procent renhet 97%