Läs mer
4-klor-5-metylbensen-1,2-diamin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10589972
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10589972 1 g 1g
10586975 5 g 5g
10283092 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10589972 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00770DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 63155-04-4
Molekylformel C7H9ClN2
Molekylvikt (g/mol) 156.613
MDL-nummer MFCD00221471
InChI-nyckel HOFKXNBVTNUDSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2801468
IUPAC-namn 4-klor-5-metylbensen-1,2-diamin
LEDER CC1=CC(=C(C=C1Cl)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-5-methylbenzene-1, 2-diamine
CAS Min % 95.0
Kvantitet 1 g
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Analysprocentintervall 95%
Synonym 1,2-benzenediamine,4-chloro-5-methyl, 4-chloro-5-methyl-1,2-phenylenediamine, 4mrh, pubchem22761, 2-chloro-4,5-diaminotoluene, 2-amino-4-chloro-5-methylphenyl amine, 4-chloro-5-methyl-benzene-1,2-diamine, 5-chloro-4-methyl-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-chloro-5-methyl, 4-chloranyl-5-methyl-benzene-1,2-diamine
Formel vikt 156.62
Procent renhet 95%