Läs mer
4-kloro-5-nitro-o-fenylendiamin, 98 %
Produktkod. 10771444 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10771444 25 g Glasflaska 25g
10561622 1 g Glasflaska 1g
10610453 5 g Glasflaska 5g
11985261 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10771444 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 350660250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 67073-39-6 | C6H6ClN3O2 | 187,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67073-39-6
Molekylformel C6H6ClN3O2
Molekylvikt (g/mol) 187.58
MDL-nummer MFCD03427594
InChI-nyckel LOQLMWFVXRZASN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-5-nitro-o-phenylenediamine, 4-chloro-5-nitro-1,2-benzenediamine, 5-chloro-4-nitrobenzene-1,2-diamine, 4-chloro-5-nitro-1,2-phenylenediamine, 4-chloro-5-nitro-benzene-1,2-diamine, 1,2-benzenediamine, 4-chloro-5-nitro
PubChem CID 5702618
IUPAC-namn 4-klor-5-nitrobensen-1,2-diamin
LEDER NC1=CC(Cl)=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-chloro-5-nitro-o-phenylenediamine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 189,0 °C till 193,0 °C
Färg Rött
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 187.59
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-5-nitro-o-phenylenediamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.