Läs mer
4-Chloro-5-sulfamoyl-salicylic Acid, TRC
Produktkod. 30003912
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30003912 500 mg
1 options
Produktkod. 30003912 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC380025500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14556-98-0
Molekylformel C7 H6 Cl N O5 S
Molekylvikt (g/mol) 251.64
IUPAC-namn 4-chloro-2-hydroxy-5-sulfamoylbenzoic acid
LEDER NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(O)cc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-5-sulfamoyl-salicylic Acid
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6ClNO5S/c8-4-2-5(10)3(7(11)12)1-6(4)15(9,13)14/h1-2,10H,(H,11,12)(H2,9,13,14)
Formel vikt 250.9655