Läs mer
4-Chloro-5-sulfamoylphthalimide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-5-sulfamoylphthalimide |
| CAS | 3861-99-2 |
| Molekylformel | C8H5ClN2O4S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 6-Chloro-1,3-dioxo-5-isoindolinesulfonamide, 6-Chloro-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindole-5-sulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5ClN2O4S/c9-5-1-3-4(8(13)11-7(3)12)2-6(5)16(10,14)15/h1-2H,(H2,10,14,15)(H,11,12,13) |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1cc2C(=O)NC(=O)c2cc1Cl |
| IUPAC-namn | 6-chloro-1,3-dioxoisoindole-5-sulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.65 |
| Formel vikt | 259.9659 |