Läs mer
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| CAS | 16372-08-0 |
| Molekylformel | C6 H6 Cl N3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Tofacitinib Impurity 112 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClN3/c7-5-4-1-2-8-6(4)10-3-9-5/h3H,1-2H2,(H,8,9,10) |
| LEDER | Clc1ncnc2NCCc12 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.58 |
| Formel vikt | 155.025 |