Läs mer
4-Kloro-6,7-dimetoxyquinazolin, TRC
Produktkod. 30355261
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30355261 10 g
1 options
Produktkod. 30355261 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36535010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
CAS 13790-39-1
Molekylformel C10 H9 Cl N2 O2
Kvantitet 10 g
Synonym Fruquintinib Impurity 2
InChI formel InChI=1S/C10H9ClN2O2/c1-14-8-3-6-7(4-9(8)15-2)12-5-13-10(6)11/h3-5H,1-2H3
LEDER COc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OC
IUPAC-namn 4-klor-6,7-metoxyquinazolin
Molekylvikt (g/mol) 224.64
Formel vikt 224.0353