Läs mer
4-Kloro-6,7-dimetoxyquinazolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline |
| CAS | 13790-39-1 |
| Molekylformel | C10 H9 Cl N2 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Fruquintinib Impurity 2 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9ClN2O2/c1-14-8-3-6-7(4-9(8)15-2)12-5-13-10(6)11/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OC |
| IUPAC-namn | 4-klor-6,7-metoxyquinazolin |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.64 |
| Formel vikt | 224.0353 |