Läs mer
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-6,7-dimethoxyquinoline |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10ClNO2/c1-14-10-5-7-8(12)3-4-13-9(7)6-11(10)15-2/h3-6H,1-2H3 |
| Formel vikt | 223.04 |