missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine, 95%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15448238
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15448238 25 g 25g
15438238 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15448238 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61674.14
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 137234-74-3
Molekylformel C6H6ClFN2
Molekylvikt (g/mol) 160.58
MDL-nummer MFCD07782087
InChI-nyckel LKTGVRWVTAJGMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-6-ethyl-5-fluoro-pyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-6-ethyl-5-fluoro, 4-chloro-5-fluoro-6-ethylpyrimidine, pubchem7037, acmc-1bzf7, ksc174s6p
PubChem CID 16743445
IUPAC-namn 4-chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine
LEDER CCC1=C(F)C(Cl)=NC=N1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine
Densitet 1.286
Kokpunkt 201°C to 211°C
Flampunkt 81°C (178°F)
Brytningsindex 1.496
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3267
Formel vikt 160.58
Procent renhet 95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.