Läs mer
4-kloro-6-etyl-5-fluoropyrimidin, TRC
Produktkod. 30352726
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30352726 25 g
1 options
Produktkod. 30352726 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36609525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine
CAS 137234-74-3
Molekylformel C6 H6 Cl F N2
Kvantitet 25 g
Synonym 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine
InChI formel InChI=1S/C6H6ClFN2/c1-2-4-5(8)6(7)10-3-9-4/h3H,2H2,1H3
LEDER CCc1ncnc(Cl)c1F
IUPAC-namn 4-kloro-6-etyl-5-fluoropyrimidin
Molekylvikt (g/mol) 160.58
Formel vikt 160.0204