missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chloro-6-ethylthieno[2,3-d]pyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-6-ethylthieno[2,3-d]pyrimidine |
| CAS | 81136-42-7 |
| Molekylformel | C8H7ClN2S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClN2S/c1-2-5-3-6-7(9)10-4-11-8(6)12-5/h3-4H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCc1cc2c(Cl)ncnc2s1 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-6-ethylthieno[2,3-d]pyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.67 |
| Formel vikt | 198.0018 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?