Läs mer
4-kloro-6-fluoro-2-metylkinazolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline |
| CAS | 1044768-44-6 |
| Molekylformel | C9H6ClFN2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClFN2/c1-5-12-8-3-2-6(11)4-7(8)9(10)13-5/h2-4H,1H3 |
| LEDER | Cc1nc(Cl)c2cc(F)ccc2n1 |
| IUPAC-namn | 4-kloro-6-fluoro-2-metylkinazolin |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.61 |
| Formel vikt | 196.0204 |