Läs mer
4-kloro-6-fluoro-2-metylkinazolin, TRC
Produktkod. 30362318
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30362318 250 mg
1 options
Produktkod. 30362318 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC585048250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline
CAS 1044768-44-6
Molekylformel C9H6ClFN2
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H6ClFN2/c1-5-12-8-3-2-6(11)4-7(8)9(10)13-5/h2-4H,1H3
LEDER Cc1nc(Cl)c2cc(F)ccc2n1
IUPAC-namn 4-kloro-6-fluoro-2-metylkinazolin
Molekylvikt (g/mol) 196.61
Formel vikt 196.0204