Läs mer
4-kloro-6-hydroxypyrimidin, TRC
Produktkod. 30350576
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30350576 10 g
1 options
Produktkod. 30350576 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36667010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-6-hydroxypyrimidine
CAS 4765-77-9
Molekylformel C4 H3 Cl N2 O
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H3ClN2O/c5-3-1-4(8)7-2-6-3/h1-2H,(H,6,7,8)
LEDER Oc1cc(Cl)ncn1
IUPAC-namn 6-kloropyrrimidin-4-ol
Molekylvikt (g/mol) 130.53
Formel vikt 129.9934