Läs mer
4-kloro-6-hydroxypyrimidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-6-hydroxypyrimidine |
| CAS | 4765-77-9 |
| Molekylformel | C4 H3 Cl N2 O |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3ClN2O/c5-3-1-4(8)7-2-6-3/h1-2H,(H,6,7,8) |
| LEDER | Oc1cc(Cl)ncn1 |
| IUPAC-namn | 6-kloropyrrimidin-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.53 |
| Formel vikt | 129.9934 |