Läs mer
4-Chloro-6-iodoquinazoline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15259706 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15259706 1 g 1g
15269706 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15259706 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 451030010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 98556-31-1
Molekylformel C8H4ClIN2
Molekylvikt (g/mol) 290.49
MDL-nummer MFCD01862193
InChI-nyckel BDAIUOPDSRAOKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-6-iodo-quinazoline, quinazoline, 4-chloro-6-iodo, 6-iodo-4-chloroquinazoline, pubchem23075, 4chloro-6-iodoquinazoline, 6-iodo4-chloroquinazoline, 4-chloro-6-iodo quinazoline, 4-chloro-6-iodo-qulinazoline, 6-iodine-4-chloroquine thiazole moiety
PubChem CID 11173809
IUPAC-namn 4-chloro-6-iodoquinazoline
LEDER ClC1=NC=NC2=CC=C(I)C=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-6-iodoquinazoline
Smältpunkt 175.0°C to 177.0°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 290.49
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-6-iodoquinazoline, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.