Läs mer
4-kloro-6-jodoquinazolin, TRC
Produktkod. 30349043
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30349043 1 g
30349041 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30349043 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3672951G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98556-31-1
Molekylformel C8H4ClIN2
Molekylvikt (g/mol) 290.49
Synonym 6-Iodo-4-chloroquinazoline
IUPAC-namn 4-kloro-6-jodoquinazolin
LEDER Clc1ncnc2ccc(I)cc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-6-iodoquinazoline
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H4ClIN2/c9-8-6-3-5(10)1-2-7(6)11-4-12-8/h1-4H
Formel vikt 289.9108