Läs mer
4-Chloro-6-methoxy Indole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-6-methoxy Indole |
| CAS | 93490-31-4 |
| Molekylformel | C9 H8 Cl N O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8ClNO/c1-12-6-4-8(10)7-2-3-11-9(7)5-6/h2-5,11H,1H3 |
| LEDER | COc1cc(Cl)c2cc[nH]c2c1 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-6-methoxy-1H-indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.62 |
| Formel vikt | 181.0294 |