Learn More
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7ClN2S/c1-4-3-5(7)9-6(8-4)10-2/h3H,1-2H3 |
| Formel vikt | 174.0018 |