Läs mer
4-Kloro-6-metyl-2-(metyltio)pyrimidin, TRC
Produktkod. 30364772
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364772 250 mg
30350342 1 g
30362106 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30364772 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC378580250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17119-73-2
Molekylformel C6H7ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 174.65
Synonym NSC 48354
IUPAC-namn 4-klor-6-metyl-2-metylsulfanylpyrimidin
LEDER CSc1nc(C)cc(Cl)n1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H7ClN2S/c1-4-3-5(7)9-6(8-4)10-2/h3H,1-2H3
Formel vikt 174.0018