Läs mer
4-Chloro-6-methyl-2-methylthiopyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15337390 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15337390 5 g 5g
15327390 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15337390 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 453750050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 17119-73-2
Molekylformel C6H7ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 174.65
InChI-nyckel ALMBOXQFPLQVLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-6-methyl-2-methylthio pyrimidine, 4-chloro-6-methyl-2-methylsulfanyl pyrimidine, 4-chloro-6-methyl-2-methylsulfanyl-pyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-6-methyl-2-methylthio, 4-chloro-6-methyl-2-methylthiopyrimidine, 2-methylmercapto-4-methyl-6-chloropyrimidine, pubchem21461, 6-chloro-4-methyl-2-methylthiopyrimidine, 4-chloro-6-methyl-2-methylthio-pyrimidine, 2-methylthio-4-methyl-6-chloropyrimidine
PubChem CID 241163
IUPAC-namn 4-chloro-6-methyl-2-methylsulfanylpyrimidine
LEDER CC1=CC(=NC(=N1)SC)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-6-methyl-2-methylthiopyrimidine
Smältpunkt 34.0°C to 37.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 174.65
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-6-methyl-2-methylthiopyrimidine, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.